MilliporeSigma
BDPH9BCD46BB
Bide Pharmatech
2-(2-Chlorophenyl)acetaldehyde
Sinónimos:
(2-chlorophenyl)acetaldehyde
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C8H7O1Cl1
Número CAS:
Peso molecular:
154.6
MDL number:
Inchi Code
1S/C8H7ClO/c9-8-4-2-1-3-7(8)5-6-10/h1-4,6H,5H2
Inchi Key
NTLKDYQFUMXRNF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Storage temp.
Inert atmosphere, store in freezer, under -20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)