Saltar a
BDPH9BCD4B69
Bide Pharmatech
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Sinónimos:
3-bromo-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C8H4O1Br1F3
Número CAS:
Peso molecular:
253.02
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C8H4BrF3O/c9-6-3-1-2-5(4-13)7(6)8(10,11)12/h1-4H
Inchi Key
GNJZENBMBWRNAY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid or lump
Still not finding the right product?
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)