Saltar a
BDPH9BCD4DB4
Bide Pharmatech
2-(tert-Butyl)-4-chloroquinazoline
Sinónimos:
2-tert-butyl-4-chloroquinazoline
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C12H13N2Cl1
Número CAS:
Peso molecular:
220.7
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C12H13ClN2/c1-12(2,3)11-14-9-7-5-4-6-8(9)10(13)15-11/h4-7H,1-3H3
Inchi Key
RRKKSASKQFKRHK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder to crystal
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-(tert-Butyl)-4-chloroquinazoline
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)