MilliporeSigma
BDPH9BCD4E5F
Bide Pharmatech
(5-(((tert-Butoxycarbonyl)amino)methyl)thiophen-3-yl)boronic acid
Sinónimos:
(5-(((tert-butoxycarbonyl)amino)methyl)thiophen-3-yl)boronic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C10H16O4N1S1B1
Número CAS:
Peso molecular:
257.12
MDL number:
Inchi Code
1S/C10H16BNO4S/c1-10(2,3)16-9(13)12-5-8-4-7(6-17-8)11(14)15/h4,6,14-15H,5H2,1-3H3,(H,12,13)
Inchi Key
IGJFBQDBUNTHII-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)