Saltar al contenido
MilliporeSigma

Saltar a

BDPH9BCD7233

Bide Pharmatech

4-Methyl-2-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid

Sinónimos:

4-methyl-2-(trifluoromethyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid

Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.

Seleccione un Tamaño

Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio

Acerca de este artículo

Fórmula lineal:
C7H5O2N2F3
Peso molecular:
206.12
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle


Inchi Code

1S/C7H5F3N2O2/c1-3-4(5(13)14)2-11-6(12-3)7(8,9)10/h2H,1H3,(H,13,14)

Inchi Key

BURXOXYGSJVOBI-UHFFFAOYSA-N





Elija entre una de las versiones más recientes:

Certificados de análisis (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Documentos section.

Si necesita más asistencia, póngase en contacto con Atención al cliente

¿Ya tiene este producto?

Encuentre la documentación para los productos que ha comprado recientemente en la Biblioteca de documentos.

Visite la Librería de documentos