Saltar a
BDPH9BCD7628
Bide Pharmatech
1,1-Dimethylhydrazine hydrochloride
Sinónimos:
1,1-dimethylhydrazine hydrochloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C2H9N2Cl1
Número CAS:
Peso molecular:
96.56
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C2H8N2.ClH/c1-4(2)3;/h3H2,1-2H3;1H
Inchi Key
VFQADAFGYKTPSH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)