Saltar a
BDPH9BCD8AEF
Bide Pharmatech
2-Amino-N-(3-fluorophenyl)benzamide
Sinónimos:
2-amino-N-(3-fluorophenyl)benzamide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C13H11O1N2F1
Número CAS:
Peso molecular:
230.24
MDL number:
El producto BDPH9BCD8AEF no se vende actualmente en su país. Póngase en contacto con el Servicio técnico
Inchi Code
1S/C13H11FN2O/c14-9-4-3-5-10(8-9)16-13(17)11-6-1-2-7-12(11)15/h1-8H,15H2,(H,16,17)
Inchi Key
UUNGQEZMZQDIKE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)