MilliporeSigma
BDPH9BCD8B9D
Bide Pharmatech
Methyl 3-amino-4-bromo-1H-pyrazole-5-carboxylate
Sinónimos:
methyl 3-amino-4-bromo-1H-pyrazole-5-carboxylate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C5H6O2N3Br1
Número CAS:
Peso molecular:
220.03
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C5H6BrN3O2/c1-11-5(10)3-2(6)4(7)9-8-3/h1H3,(H3,7,8,9)
Inchi Key
VQCLUHFFNGRFCC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)