Saltar a
BDPH9BCD8E0E
Bide Pharmatech
4-(Azepan-1-yl)aniline hydrochloride
Sinónimos:
4-(1-azepanyl)aniline hydrochloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C12H19N2Cl1
Número CAS:
Peso molecular:
226.75
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C12H18N2.ClH/c13-11-5-7-12(8-6-11)14-9-3-1-2-4-10-14;/h5-8H,1-4,9-10,13H2;1H
Inchi Key
OSRAHLUZNPXHKN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)