Saltar a
BDPH9BCDA8D8
Bide Pharmatech
6,8-Dibromo-2-methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrazine
Sinónimos:
6,8-dibromo-2-methyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrazine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C6H4N4Br2
Número CAS:
Peso molecular:
291.93
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C6H4Br2N4/c1-3-9-6-5(8)10-4(7)2-12(6)11-3/h2H,1H3
Inchi Key
RRSNBXYGYCPJBV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Palabra de advertencia
Danger
Pictogramas
Skull and crossbones
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)