MilliporeSigma
BDPH9BCDAEEB
Bide Pharmatech
N2,N2,6-Trimethyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine
Sinónimos:
N~2~,N~2~,6-trimethyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C6H11N5
Número CAS:
Peso molecular:
153.19
MDL number:
Inchi Code
1S/C6H11N5/c1-4-8-5(7)10-6(9-4)11(2)3/h1-3H3,(H2,7,8,9,10)
Inchi Key
DUAYDERMVQWIJD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)