MilliporeSigma
BDPH9BCDBBB3
Bide Pharmatech
N-Methylpyrazine-2-carboxamide
Sinónimos:
N-methyl-2-pyrazinecarboxamide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C6H7O1N3
Número CAS:
Peso molecular:
137.14
MDL number:
Inchi Code
1S/C6H7N3O/c1-7-6(10)5-4-8-2-3-9-5/h2-4H,1H3,(H,7,10)
Inchi Key
OPVFDBZMQPCJEB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)