MilliporeSigma
BDPH9BCDBCD0
Bide Pharmatech
1,3-Dibromo-5-fluoro-2-methylbenzene
Sinónimos:
1,3-dibromo-5-fluoro-2-methylbenzene
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C7H5Br2F1
Número CAS:
Peso molecular:
267.92
MDL number:
Inchi Code
1S/C7H5Br2F/c1-4-6(8)2-5(10)3-7(4)9/h2-3H,1H3
Inchi Key
IPMPJTQRCBFUMU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)