MilliporeSigma
BDPH9BCDBEE2
Bide Pharmatech
Methyl 5-methoxy-1H-indole-6-carboxylate
Sinónimos:
methyl 5-methoxy-1H-indole-6-carboxylate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C11H11O3N1
Número CAS:
Peso molecular:
205.21
MDL number:
Inchi Code
1S/C11H11NO3/c1-14-10-5-7-3-4-12-9(7)6-8(10)11(13)15-2/h3-6,12H,1-2H3
Inchi Key
XAPFUZUKWJMBHW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)