Saltar a
BDPH9BCDC1CE
Bide Pharmatech
1-(Quinolin-8-yl)ethanone
Sinónimos:
1-(8-quinolinyl)ethanone
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C11H9O1N1
Número CAS:
Peso molecular:
171.2
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C11H9NO/c1-8(13)10-6-2-4-9-5-3-7-12-11(9)10/h2-7H,1H3
Inchi Key
SHVCKCOMBWIPBE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-(Quinolin-8-yl)ethanone
hstatements
Indicaciones de precaución
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)