MilliporeSigma
BDPH9BCDCD5D
Bide Pharmatech
4-Cyclohexylbenzene-1-sulfonyl chloride
Sinónimos:
4-cyclohexylbenzenesulfonyl chloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C12H15O2Cl1S1
Número CAS:
Peso molecular:
258.77
MDL number:
Inchi Code
1S/C12H15ClO2S/c13-16(14,15)12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h6-10H,1-5H2
Inchi Key
CREMYEDHKUWVTB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)