MilliporeSigma
BDPH9BCDCECA
Bide Pharmatech
Ethyl azepane-4-carboxylate hydrochloride
Sinónimos:
ethyl azepane-4-carboxylate hydrochloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C9H18O2N1Cl1
Número CAS:
Peso molecular:
207.7
MDL number:
Inchi Code
1S/C9H17NO2.ClH/c1-2-12-9(11)8-4-3-6-10-7-5-8;/h8,10H,2-7H2,1H3;1H
Inchi Key
PHZCRNYNYXUTOG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)