Saltar a
BDPH9BCDD7F6
Bide Pharmatech
Ethyl 2-(piperidin-3-yl)acetate hydrochloride
Sinónimos:
ethyl 3-piperidinylacetate hydrochloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C9H18O2N1Cl1
Peso molecular:
207.7
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C9H17NO2.ClH/c1-2-12-9(11)6-8-4-3-5-10-7-8;/h8,10H,2-7H2,1H3;1H
Inchi Key
NUFQPPPCFKZWRT-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)