Acerca de este artículo
Inchi Code
1S/C9H7F3O/c10-9(11,12)8(6-13-8)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
Inchi Key
JCJQTSDFRCDMGF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
signalword
Danger
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?