MilliporeSigma
BDPH9BCDED1E
Bide Pharmatech
((2-((5-Fluoro-4-(4-fluoro-2-methoxyphenyl)pyridin-2-yl)amino)pyridin-4-yl)methyl)(imino)(methyl)-l6-sulfanone
Sinónimos:
1-(2-((5-fluoro-4-(4-fluoro-2-methoxyphenyl)pyridin-2-yl)amino)pyridin-4-yl)-S-methylmethanesulfinamide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C19H18O2N4S1F2
Número CAS:
Peso molecular:
404.44
MDL number:
Inchi Code
1S/C19H18F2N4O2S/c1-27-17-8-13(20)3-4-14(17)15-9-19(24-10-16(15)21)25-18-7-12(5-6-23-18)11-28(2,22)26/h3-11H,1-2H3,(H2,22,26)(H,23,24,25)
Inchi Key
PFBNXCPSFMJHFF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)