Saltar a
BDPH9BCDF91F
Bide Pharmatech
6-(Methylthio)pyridin-3-amine
Sinónimos:
6-(methylsulfanyl)-3-pyridinamine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C6H8N2S1
Número CAS:
Peso molecular:
140.21
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C6H8N2S/c1-9-6-3-2-5(7)4-8-6/h2-4H,7H2,1H3
Inchi Key
BEMNZDZGBAGRAT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Pale-yellow to Brown Powder or Crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-(Methylthio)pyridin-3-amine
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)