Acerca de este artículo
Inchi Code
1S/C10H7BrFNO2/c1-15-10(14)6-4-13-9-3-8(12)7(11)2-5(6)9/h2-4,13H,1H3
Inchi Key
WNEWBCYCMPFEBA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
hstatements
signalword
Warning
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?