MilliporeSigma
Get up to 22% off for Pi Day until 3/26.Save Now
BDPH9BCDFD61
Bide Pharmatech
1,4-Diiodobenzene
Sinónimos:
1,4-diiodobenzene
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C6H4I2
Número CAS:
Peso molecular:
329.91
MDL number:
Inchi Code
1S/C6H4I2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H
Inchi Key
LFMWZTSOMGDDJU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: Crystal - Powder
Melting Point
131-133C
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)