MilliporeSigma
Get up to 22% off for Pi Day until 3/26.Save Now
BDPH9BCDFD67
Bide Pharmatech
Diethyl 3,3-difluoropentanedioate
Sinónimos:
diethyl 3,3-difluoropentanedioate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C9H14O4F2
Número CAS:
Peso molecular:
224.2
MDL number:
Inchi Code
1S/C9H14F2O4/c1-3-14-7(12)5-9(10,11)6-8(13)15-4-2/h3-6H2,1-2H3
Inchi Key
OJVISWAFWNHSSI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)