MilliporeSigma
BDPH9BCE052D
Bide Pharmatech
Methyl 3-bromo-6-chloropyrazine-2-carboxylate
Sinónimos:
methyl 3-bromo-6-chloro-2-pyrazinecarboxylate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C6H4O2N2Cl1Br1
Número CAS:
Peso molecular:
251.47
MDL number:
Inchi Code
1S/C6H4BrClN2O2/c1-12-6(11)4-5(7)9-2-3(8)10-4/h2H,1H3
Inchi Key
NJAYXNFNZKQGNE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)