Saltar a
BDPH9BCE0EE1
Bide Pharmatech
(3-(Cyclopropanecarbonyl)phenyl)boronic acid
Sinónimos:
3-(cyclopropylcarbonyl)phenylboronic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C10H11O3B1
Número CAS:
Peso molecular:
190.01
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C10H11BO3/c12-10(7-4-5-7)8-2-1-3-9(6-8)11(13)14/h1-3,6-7,13-14H,4-5H2
Inchi Key
WFAARFODOMXRPX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)