MilliporeSigma
BDPH9C021A9E
Bide Pharmatech
1-Cyclobutyl-3-methyl-1H-pyrazole-4-carboxamide
Sinónimos:
1-cyclobutyl-3-methyl-1H-pyrazole-4-carboxamide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Inchi Code
1S/C9H13N3O/c1-6-8(9(10)13)5-12(11-6)7-3-2-4-7/h5,7H,2-4H2,1H3,(H2,10,13)
Inchi Key
CKQWPRYQRZSFSI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)