MilliporeSigma
BDPH9C021AA2
Bide Pharmatech
(S)-tert-Butyl (3-(1H-indol-3-yl)-1-(methoxy(methyl)amino)-1-oxopropan-2-yl)carbamate
Sinónimos:
tert-butyl (1S)-1-(1H-indol-3-ylmethyl)-2-[methoxy(methyl)amino]-2-oxoethylcarbamate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C18H25O4N3
Número CAS:
Peso molecular:
347.41
MDL number:
Inchi Code
1S/C18H25N3O4/c1-18(2,3)25-17(23)20-15(16(22)21(4)24-5)10-12-11-19-14-9-7-6-8-13(12)14/h6-9,11,15,19H,10H2,1-5H3,(H,20,23)/t15-/m0/s1
Inchi Key
QJSOEMRUQKOCCR-HNNXBMFYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)