Acerca de este artículo
Inchi Code
1S/C7H13NO2/c1-5(2)6(8)4-7(9)10-3/h4-5H,8H2,1-3H3/b6-4-
Inchi Key
QBZUNIPJVKAQQC-XQRVVYSFSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?