MilliporeSigma
BDPH9C021FB5
Bide Pharmatech
3,3'-(1,4-Phenylene)bis(N-(4-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)phenyl)acrylamide) dihydrochloride
Sinónimos:
(2E,2'E)-3,3'-(1,4-phenylene)bis(N-(4-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)phenyl)acrylamide) dihydrochloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C30H30O2N6Cl2
Número CAS:
Peso molecular:
577.51
MDL number:
Inchi Code
1S/C30H28N6O2.2ClH/c37-27(35-25-11-7-23(8-12-25)29-31-17-18-32-29)15-5-21-1-2-22(4-3-21)6-16-28(38)36-26-13-9-24(10-14-26)30-33-19-20-34-30;;/h1-16H,17-20H2,(H,31,32)(H,33,34)(H,35,37)(H,36,38);2*1H/b15-5+,16-6+;;
Inchi Key
NSFKAZDTKIKLKT-CLEIDKRQSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)