Saltar a
BDPH9C022D2A
Bide Pharmatech
6-Thia-2-azaspiro[3.4]octane 6,6-dioxide hydrochloride
Sinónimos:
6-thia-2-azaspiro[3.4]octane 6,6-dioxide hydrochloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C6H12O2N1Cl1S1
Peso molecular:
197.69
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C6H11NO2S.ClH/c8-10(9)2-1-6(5-10)3-7-4-6;/h7H,1-5H2;1H
Inchi Key
XKOGRWUJMSXFKC-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)