Saltar a
BL3H1F1CA87B
BLD Pharmatech
Oxepan-2-one
Sinónimos:
2-oxepanone
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
25 g
Se envía en 5 días desde el socio de Aldrich
$20.00
100 g
Se envía en 5 días desde el socio de Aldrich
$23.00
500 g
Se envía en 5 días desde el socio de Aldrich
$26.00
1 kg
Se envía en 5 días desde el socio de Aldrich
$47.00
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C6H10O2
Número CAS:
Peso molecular:
114.14
MDL number:
Referencia (SKU) del distribuidor: BD127403-25G
$20.00
Se envía en 5 días desde el socio de Aldrich
​
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C6H10O2/c7-6-4-2-1-3-5-8-6/h1-5H2
Inchi Key
PAPBSGBWRJIAAV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Oxepan-2-one
hstatements
Indicaciones de precaución
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)