Saltar a
BL3H97F033DE
BLD Pharmatech
1-(4-Methoxyphenyl)cyclobutanecarboxylic acid
Sinónimos:
1-(4-methoxyphenyl)cyclobutanecarboxylic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
100 mg
Se envía en 10 días desde el socio de Aldrich
$15.00
250 mg
Se envía en 10 días desde el socio de Aldrich
$36.00
1 g
Se envía en 10 días desde el socio de Aldrich
$118.00
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C12H14O3
Número CAS:
Peso molecular:
206.24
MDL number:
Referencia (SKU) del distribuidor: BD215448-100MG
$15.00
Se envía en 10 días desde el socio de Aldrich
​
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C12H14O3/c1-15-10-5-3-9(4-6-10)12(11(13)14)7-2-8-12/h3-6H,2,7-8H2,1H3,(H,13,14)
Inchi Key
FKPWMQWXYOZELT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Still not finding the right product?
Indicaciones de precaución
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)