MilliporeSigma
BL3H98EDBF45
BLD Pharmatech
(1-Ethylpiperidin-4-yl)methanamine
Sinónimos:
(1-ethyl-4-piperidinyl)methanamine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C8H18N2
Número CAS:
Peso molecular:
142.24
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Inchi Code
1S/C8H18N2/c1-2-10-5-3-8(7-9)4-6-10/h8H,2-7,9H2,1H3
Inchi Key
ZLODGCYXZYPQKQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (1-Ethylpiperidin-4-yl)methanamine
Indicaciones de precaución
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)