Saltar a
NMIM924
(-)-Ephedrine hydrochloride
NMI Australia
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H16NOCl
Número CAS:
Peso molecular:
201.69
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-074-6
eCl@ss:
25140904
agency
NMI Australia certified reference material
manufacturer/tradename
NMI Australia
format
neat
storage temp.
room temp
InChI
1S/C10H15NO.ClH/c1-8(11-2)10(12)9-6-4-3-5-7-9;/h3-8,10-12H,1-2H3;1H/t8-,10-;/m0./s1
InChI key
BALXUFOVQVENIU-GNAZCLTHSA-N
General description
Ephedrine is a methamphetamine analog commonly used as a stimulant and appetite suppressant. It is also found as an active constituent in herbs used for traditional Chinese medicine, such as má huáng. This reference material can be used as a starting material in the preparation of calibrators or controls for clinical or forensic applications or in quality control testing of dietary supplements containing ephedrine.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Órganos diana
Central nervous system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)