Saltar a
NMIP1372
Endosulfan sulfate
NMI Australia
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H6Cl6O4S
Número CAS:
Peso molecular:
422.92
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
25140904
agency
NMI Australia certified reference material
manufacturer/tradename
NMI Australia
format
neat
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C9H6Cl6O4S/c10-5-6(11)8(13)4-2-19-20(16,17)18-1-3(4)7(5,12)9(8,14)15/h3-4H,1-2H2
InChI key
AAPVQEMYVNZIOO-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Endosulfan sulfate
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)