Saltar a
NMIP1801
α-Zearalanol
NMI Australia
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H26O5
Número CAS:
Peso molecular:
322.40
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
247-769-0
eCl@ss:
25140904
grade
certified reference material
agency
NMI Australia certified reference material
form
solid
manufacturer/tradename
NMI Australia
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
neat
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C18H26O5/c1-12-6-5-9-14(19)8-4-2-3-7-13-10-15(20)11-16(21)17(13)18(22)23-12/h10-12,14,19-21H,2-9H2,1H3/t12-,14?/m0/s1
InChI key
DWTTZBARDOXEAM-NBFOIZRFSA-N
Pictogramas
Health hazardCorrosion
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)