Saltar a
NMIS004
5α-Androstan-3α,17β-diol-O-3-β-glucuronic acid
NMI Australia
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C25H40O8
Número CAS:
Peso molecular:
468.58
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
El producto NMIS004 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
agency
NMI Australia certified reference material
manufacturer/tradename
NMI Australia
format
neat
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C25H40O8/c1-24-9-7-13(32-23-20(29)18(27)19(28)21(33-23)22(30)31)11-12(24)3-4-14-15-5-6-17(26)25(15,2)10-8-16(14)24/h12-21,23,26-29H,3-11H2,1-2H3,(H,30,31)/t12?,13?,14?,15?,16?,17-,18-,19+,20-,21-,23-,24+,25+/m1/s1
InChI key
GYNWSIBKBBWJJW-ZQMNIGHUSA-N
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)