Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
250 mg | Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich | $104.00 |
1 g | Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich | $234.00 |
5 g | Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich | $702.00 |
10 g | Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich | $1,092.00 |
Acerca de este artículo
Referencia (SKU) del distribuidor: PY-1906-250MG
$104.00
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleInchi Code
1S/C12H11NO/c1-14-11-7-8-13-12(9-11)10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3
Inchi Key
OXUCGUHGNJQWMT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Methoxy-2-phenylpyridine
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?