Saltar a
COM448635575
Combi-Blocks, Inc.
1-(5-Bromopyridin-2-yl)azepane
Sinónimos:
1-(5-bromo-2-pyridinyl)azepane
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
250 mg
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
$65.00
1 g
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
$156.00
5 g
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
$468.00
10 g
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
$780.00
25 g
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
$1,560.00
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C11H15N2Br1
Número CAS:
Peso molecular:
255.16
MDL number:
Referencia (SKU) del distribuidor: PY-1955-250MG
$65.00
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
​
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C11H15BrN2/c12-10-5-6-11(13-9-10)14-7-3-1-2-4-8-14/h5-6,9H,1-4,7-8H2
Inchi Key
MTYJNKMYXIMVFL-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Storage temp.
Refrigerated
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-(5-Bromopyridin-2-yl)azepane
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)