Saltar a
COM448638643
Combi-Blocks, Inc.
Minoxidil sulfate
Sinónimos:
2,6-diamino-4-(1-piperidinyl)-1-(sulfonatooxy)pyrimidin-1-ium
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
1 g
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
$13.00
5 g
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
$18.20
25 g
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
$46.80
100 g
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
$123.50
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C9H15O4N5S1
Número CAS:
Peso molecular:
289.32
MDL number:
Referencia (SKU) del distribuidor: QA-3009-1G
$13.00
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
​
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C9H15N5O4S/c10-7-6-8(13-4-2-1-3-5-13)12-9(11)14(7)18-19(15,16)17/h6H,1-5H2,(H4,10,11,12,15,16,17)
Inchi Key
OEOLOEUAGSPDLT-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Storage temp.
Freezer
Country of Origin
CN
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)