Saltar a
COMH97ABDE99
Combi-Blocks, Inc.
Chloranilic acid sodium salt
Sinónimos:
disodium 2,5-dichloro-3,6-dioxo-1,4-cyclohexadiene-1,4-diolate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
1 g
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
$26.00
5 g
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
$65.00
25 g
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
$195.00
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C6O4Cl2Na2
Número CAS:
Peso molecular:
252.95
MDL number:
Referencia (SKU) del distribuidor: JK-1291-1G
$26.00
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
​
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C6H2Cl2O4.2Na/c7-1-3(9)5(11)2(8)6(12)4(1)10;;/h9,12H;;/q;2*+1/p-2
Inchi Key
FITANBHHCLWRKG-UHFFFAOYSA-L
Purity
95%
Country of Origin
CN
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)