MilliporeSigma
ENA413166179
Enamine
2-(1-methyl-1H-indazol-3-yl)acetonitrile
Iniciar sesión para ver los posibles precios especiales de su organización
Seleccione un Tamaño
Acerca de este artículo
Número CAS:
Peso molecular:
171.2
MDL number:
Iupac Name
(1-methyl-1H-indazol-3-yl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C10H9N3/c1-13-10-5-3-2-4-8(10)9(12-13)6-7-11/h2-5H,6H2,1H3
InChI key
AWBGINSRBGITQS-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-140831
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-140831
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)