MilliporeSigma
ENA432540435
Enamine
2-(1-methyl-1H-indazol-3-yl)acetic acid
Iniciar sesión para ver los posibles precios especiales de su organización
Seleccione un Tamaño
Acerca de este artículo
Número CAS:
Peso molecular:
190.2
MDL number:
Iupac Name
(1-methyl-1H-indazol-3-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C10H10N2O2/c1-12-9-5-3-2-4-7(9)8(11-12)6-10(13)14/h2-5H,6H2,1H3,(H,13,14)
Inchi Key
YEXWKCLXINFBDI-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199330
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199330
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)