MilliporeSigma
JWPH580E1369
J & W Pharmlab LLC
4-(tert-butoxycarbonylamino)picolinic acid
Iniciar sesión para ver los posibles precios especiales de su organización
Seleccione un Tamaño
Acerca de este artículo
Número CAS:
Peso molecular:
238.24
MDL number:
Iupac Name
4-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-2-pyridinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H14N2O4/c1-11(2,3)17-10(16)13-7-4-5-12-8(6-7)9(14)15/h4-6H,1-3H3,(H,14,15)(H,12,13,16)
Inchi Key
NYNGMBRXAOOPEY-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Off White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/69R1375
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/69R1375
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)