Saltar a
MATH03871FCA
Matrix Scientific
2-(Bromomethyl)pyrrolidine hydrobromide
Sinónimos:
2-(bromomethyl)pyrrolidine hydrobromide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
250 mg
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
$742.00
1 g
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
$1,647.00
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C5H11N1Br2
Número CAS:
Peso molecular:
244.96
MDL number:
Referencia (SKU) del distribuidor: 096411-250MG
$742.00
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
​
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C5H10BrN.BrH/c6-4-5-2-1-3-7-5;/h5,7H,1-4H2;1H
Inchi Key
XBSPZBZXDDWESK-UHFFFAOYSA-N
Purity
0.95
Storage temp.
Freezer/Argon
Country of Origin
US
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
ENAH2C557ACBENAH304BE23ECOMH9A1BE9E7
description
-
description
-
description
-
description
-
Purity
0.95
Purity
95
Purity
-
Purity
97%
Inchi Key
XBSPZBZXDDWESK-UHFFFAOYSA-N
Inchi Key
DGKYMUQUROQLEJ-UHFFFAOYSA-N
Inchi Key
MIDGOAWDOGHLCH-UHFFFAOYSA-N
Inchi Key
SQSVFTRXSVFZJT-UHFFFAOYSA-N
Storage temp.
Freezer/Argon
Storage temp.
4
Storage temp.
-
Storage temp.
Refrigerated
Country of Origin
US
Country of Origin
UA
Country of Origin
UA
Country of Origin
CN
Inchi Code
1S/C5H10BrN.BrH/c6-4-5-2-1-3-7-5;/h5,7H,1-4H2;1H
Inchi Code
1S/C5H10BrN.BrH/c6-3-5-1-2-7-4-5;/h5,7H,1-4H2;1H
Inchi Code
1S/C5H10BrN/c6-3-5-1-2-7-4-5/h5,7H,1-4H2
Inchi Code
1S/C5H10BrN.ClH/c1-7-3-2-5(6)4-7;/h5H,2-4H2,1H3;1H
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)