Saltar a
DP01
Anti-SV40 T Antigen (Ab-1) Mouse mAb (PAb419)
This Anti-SV40 T Antigen (Ab-1) Mouse mAb (PAb419) is validated for use in Immunoblotting
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Species reactivity:
(SV40 infected cells)
Species reactivity:
-
Application:
—
Citations:
-
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
mouse
Quality Segment
form
liquid
species reactivity
(SV40 infected cells)
storage condition
do not freeze
dilution
(Immunoblotting
Immunofluorescence (1-5 µg/mL)
Immunoprecipitation (1-2 µg/sample))
isotype
IgG2a
storage temp.
2-8°C
General description
Purified mouse monoclonal antibody generated by immunizing mice with the specified immunogen and fusing splenocytes with NS-1 mouse myeloma cells . Recognizes the ~94 kDa SV40 large T antigen and the ~20.5 kDa SV40 small T antigen.
Immunogen
the N-terminal domain of SV40 large and small T-antigen
Application
Immunoblotting Immunofluorescence (1-5 µg/mL)Immunoprecipitation (1-2 µg/sample)
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
DP02MABF121OP07
description
This Anti-SV40 T Antigen (Ab-1) Mouse mAb (PAb419) is validated for use in Immunoblotting
description
liquid, clone PAb416, Calbiochem®
description
clone PAb416, from mouse
description
liquid, clone 327, Calbiochem®
species reactivity
(SV40 infected cells)
species reactivity
SV40-infected cells
species reactivity
SV40-infected cells
species reactivity
mouse, human, rat
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
isotype
IgG2a
isotype
IgG2a
isotype
IgG2aκ
isotype
IgG1
storage condition
do not freeze
storage condition
do not freeze
storage condition
-
storage condition
do not freeze
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)