Saltar a
MCGEXPRIN
MAS-100 CG EX® External Printer
for use with MAS-100 CG Ex® (microbial compressed gas sampler)
Sinónimos:
External Printer, Printer
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
1 ea
Comprobar disponibilidad del carrito
$2,050.00
Acerca de este artículo
NACRES:
JA.11
UNSPSC Code:
41103403
$2,050.00
Comprobar disponibilidad del carrito
​
Solicitar más información
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
manufacturer/tradename
MAS-100 CG Ex®
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
compatibility
for use with MAS-100 CG Ex® (microbial compressed gas sampler)
General description
MAS-100 CG Ex® External Printer is designed to print the sampling parameters of MAS-100 CG Ex® microbial compressed gas sampler after sampling of compressed gases like compressed air, oxygen, nitrogen etc.
Other Notes
Please note the MAS-100 CG Ex® External Printer comes with compatible cable.
Legal Information
MAS-100 CG Ex is a registered trademark of MBV AG
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
MACGLTVP1
description
for use with MAS-100 CG Ex® (microbial compressed gas sampler)
description
Letter format
compatibility
for use with MAS-100 CG Ex® (microbial compressed gas sampler)
compatibility
for use with MAS-100 CG Ex® system
manufacturer/tradename
MAS-100 CG Ex®
manufacturer/tradename
-
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
-
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)