MilliporeSigma
NY-2ML-B
Blood typing BIOSCOT IVD Reagent Other Specificities & AHG
BIOSCOT Anti-Leb from the clone P3F234MD4, Human IgA, Blood Grouping Reagent
Sinónimos:
Anti-Leb (clone GA2) Blood Grouping Reagent
Iniciar sesión para ver los posibles precios especiales de su organización
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41116102
NACRES:
NA.41
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
human
Quality Level
clone
P3F234MD4, monoclonal
packaging
pkg of 2 mL
manufacturer/tradename
BIOSCOT
storage condition
do not freeze
concentration
10-30 mg/mL protein (Total Protein Range)
technique(s)
agglutination assay: suitable
pH
6-8
isotype
IgA
application(s)
clinical testing
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 36 months from date of filtration
CE marked under the requirements of EU regulation 2017/746
For In Vitro use only
Application
For use by Tube technique
Vialled, Labeled
Legal Information
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2