Saltar a
VPMHADAPSB
Viresolve® Pro Fittings Kit
3.81 cm (1.5 in.) Blanks For feed/permeate port 6
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
6 pkg
Acerca de este artículo
eCl@ss:
32031690
UNSPSC Code:
23151806
No se puede adquirir este artículo como usuario invitado. Para más información, póngase en contacto con nosotros en +1 866 227 3811o
.
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
1.5 in. Blanks,
Quality Segment
General description
6 pack of 3.81 cm (1.5 in.) Blanks for feed/permeate port
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
VPMHADAPSFVPMHADAPVBVPMHADAPSK
description
-
description
-
description
-
description
-
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1.5 in. Blanks
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)